Stampa…
4,5-Dibromo-2-thenoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5-Dibromo-2-thiophenecarboxylic acid, 4,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
OR22419-25G OR22419-5G
APOSOR22419-25GEA 284 EUR
APOSOR22419-25G APOSOR22419-5G
4,5-Dibromo-2-thenoic acid
4,5-Dibromo-2-thenoic acid
Formula: C₅H₂Br₂O₂S
Punto di fusione: 225…232 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039682
CAS Number: 6324-10-3
EINECS: 228-683-2