4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄HCl₂NO₂S Punto di fusione: 169 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00186468 CAS Number: 131947-13-2 |