Stampa…
3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
OR22406-1G OR22406-250MG OR22406-500MG OR22406-2.5G
APOSOR22406-1GEA 432 EUR
APOSOR22406-1G APOSOR22406-250MG APOSOR22406-500MG APOSOR22406-2.5G
3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00218581
CAS Number: 2892-27-5