Stampa…
5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22404-25G OR22404-5G
APOSOR22404-25GEA 509 EUR
APOSOR22404-25G APOSOR22404-5G
5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
Formula: C₉H₉ClO₂
Punto di fusione: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00218579
CAS Number: 2892-16-2