Stampa…
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propan-1-one
OR22402-1G OR22402-5G
APOSOR22402-1GEA 21.9 EUR
APOSOR22402-1G APOSOR22402-5G
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
Formula: C₉H₉BrO₂
Punto di fusione: 76…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00218577
CAS Number: 17764-93-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III