1-(2-Chloro-6-hydroxyphenyl)ethanone 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR22395-1G
OR22395-5G
OR22395-25G
APOSOR22395-1GEA
64
EUR
APOSOR22395-1G
APOSOR22395-5G
APOSOR22395-25G
1-(2-Chloro-6-hydroxyphenyl)ethanone 97+%
1-(2-Chloro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Formula:
C₈H₇ClO₂ Peso molecolare: 170,6 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00218550 CAS Number: 55736-04-4 |