Stampa…
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)ethan-1-one, Xanthoxylin
OR22374-25G OR22374-50G OR22374-5G
APOSOR22374-25GEA 280 EUR
APOSOR22374-25G APOSOR22374-50G APOSOR22374-5G
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone 99%
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017243
CAS Number: 90-24-4