Stampa…
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl 2-Cyano-3-Ethoxyacrylate
OR22372-1KG OR22372-250G OR22372-50G
APOSOR22372-1KGEA 0 EUR
APOSOR22372-1KG APOSOR22372-250G APOSOR22372-50G
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Formula: C₈H₁₁NO₃
Peso molecolare: 169,18 g/mol
Punto di ebollizione: 190…191 °C/16mmHg
Punto di fusione: 47…52 °C
Flash Pt: 130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009136
CAS Number: 94-05-3
EINECS: 202-299-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III