Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Fmoc-Lys(Boc)(Me)-OH, Fmoc-Lys(Me,Boc)-OH
Formula:
C₂₇H₃₄N₂O₆ Peso molecolare: 482.577 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01861332 CAS Number: 951695-85-5 |