Stampa…
2-Methyl-6-quinolinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22357-1G OR22357-5G OR22357-10G
APOSOR22357-1GEA 79.9 EUR
APOSOR22357-1G APOSOR22357-5G APOSOR22357-10G
2-Methyl-6-quinolinol 98%
2-Methyl-6-quinolinol
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047600
CAS Number: 613-21-8