Stampa…
1-Benzyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22348-1G OR22348-250MG
APOSOR22348-1GEA 306 EUR
APOSOR22348-1G APOSOR22348-250MG
1-Benzyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1-Benzyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₆H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022894
CAS Number: 10511-51-0