Stampa…
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
OR22346-100G OR22346-25G OR22346-5G
APOSOR22346-100GEA 246 EUR
APOSOR22346-100G APOSOR22346-25G APOSOR22346-5G
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,188 g/mol
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014570
CAS Number: 19012-03-4