2-Adamantylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR22317-1G
OR22317-25G
OR22317-5G
APOSOR22317-1GEA
26.1
EUR
APOSOR22317-1G
APOSOR22317-25G
APOSOR22317-5G
2-Adamantylamine hydrochloride
2-Adamantylamine hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₈ClN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00074743 CAS Number: 10523-68-9 EINECS: 234-074-2 |