Stampa…
n-Octyl acrylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR22271-100G OR22271-25G
APOSOR22271-100GEA 377 EUR
APOSOR22271-100G APOSOR22271-25G
n-Octyl acrylate 95%
n-Octyl acrylate
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00048935
CAS Number: 2499-59-4