2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₁BO₄ Punto di fusione: 125 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01074590 CAS Number: 133730-34-4 |