Stampa…
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[2-(Methylamino)ethyl]pyridine
OR22222-1G OR22222-5G
APOSOR22222-1GEA 65.5 EUR
APOSOR22222-1G APOSOR22222-5G
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
Formula: C₈H₁₂N₂
Peso molecolare: 136,2 g/mol
Punto di ebollizione: 113…114 °C/30mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006362
CAS Number: 5638-76-6