Stampa…
2-Amino-6-ethylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Ethylpyridin-2-amine, 6-Ethyl-2-pyridylamine
OR22212-1G OR22212-5G OR22212-25G
APOSOR22212-1GEA 29.2 EUR
APOSOR22212-1G APOSOR22212-5G APOSOR22212-25G
2-Amino-6-ethylpyridine 95%
2-Amino-6-ethylpyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00218265
CAS Number: 21717-29-3
EINECS: 244-540-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III