Stampa…
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 5-nitro-1H-indole-2-carboxylate
OR2221-10G OR2221-5G
APOSOR2221-10GEA 72.7 EUR
APOSOR2221-10G APOSOR2221-5G
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₄
Peso molecolare: 234,211 g/mol
Punto di fusione: 223…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00216477
CAS Number: 16732-57-3