Stampa…
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22199-1G OR22199-25G OR22199-5G
APOSOR22199-1GEA 52.2 EUR
APOSOR22199-1G APOSOR22199-25G APOSOR22199-5G
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone 99%
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017241
CAS Number: 20628-06-2