Stampa…
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Aminoisocytosin, 2,4-Diamino-6-pyrimidinol, 2,4-Diaminopyrimidin-6-ol
OR22185-100G OR22185-500G
APOSOR22185-100GEA 23.4 EUR
APOSOR22185-100G APOSOR22185-500G
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formula: C₄H₆N₄O
Peso molecolare: 126,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006098
CAS Number: 56-06-4