Stampa…
4-Amino-3-nitrobenzene-1-sulphonic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22177-1G OR22177-2.5G OR22177-5G OR22177-10G
APOSOR22177-1GEA 159 EUR
APOSOR22177-1G APOSOR22177-2.5G APOSOR22177-5G APOSOR22177-10G
4-Amino-3-nitrobenzene-1-sulphonic acid
4-Amino-3-nitrobenzene-1-sulphonic acid
Formula: C₆H₆N₂O₅S
Peso molecolare: 218,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035961
CAS Number: 616-84-2