Stampa…
Pentaerythrityl tetrabromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22172-100G OR22172-25G
APOSOR22172-100GEA 382 EUR
APOSOR22172-100G APOSOR22172-25G
Pentaerythrityl tetrabromide 98%
Pentaerythrityl tetrabromide
Formula: C₅H₈Br₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000210
CAS Number: 3229-00-3