Stampa…
5-Methylpyridazin-3(2H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR2216-10G OR2216-5G
APOSOR2216-10GEA 136 EUR
APOSOR2216-10G APOSOR2216-5G
5-Methylpyridazin-3(2H)-one 98%
5-Methylpyridazin-3(2H)-one
Formula: C5H6N2O
Peso molecolare: 110,1139 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743644
CAS Number: 54709-94-3