Stampa…
Cyclododecanone
Fornitore: Apollo Scientific
OR22155-100G OR22155-25G
APOSOR22155-100GEA 162 EUR
APOSOR22155-100G APOSOR22155-25G
Cyclododecanone
Cyclododecanone
Formula: C₁₂H₂₂O
Peso molecolare: 182,31 g/mol
Punto di ebollizione: 277 °C/760mmHg
Punto di fusione: 59…61 °C
Flash Pt: 118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003722
CAS Number: 830-13-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III