Stampa…
2-Bromo-4-methyl-6-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-6-nitro-p-toluidine, 4-Amino-3-bromo-5-nitrotoluene
OR22152-25G OR22152-5G
APOSOR22152-25GEA 59.7 EUR
APOSOR22152-25G APOSOR22152-5G
2-Bromo-4-methyl-6-nitroaniline
2-Bromo-4-methyl-6-nitroaniline
Formula: C₇H₇BrN₂O₂
Punto di fusione: 64…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209452
CAS Number: 827-24-7