2-Cinnamoylthiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR22146-1G
OR22146-5G
OR22146-25G
APOSOR22146-1GEA
34.8
EUR
APOSOR22146-1G
APOSOR22146-5G
APOSOR22146-25G
2-Cinnamoylthiophene 98%
2-Cinnamoylthiophene
Formula:
C₁₃H₁₀OS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059742 CAS Number: 3988-77-0 |