Stampa…
3-Bromo-2-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2214-5G OR2214-25G OR2214-100G
APOSOR2214-5GEA 45.2 EUR
APOSOR2214-5G APOSOR2214-25G APOSOR2214-100G
3-Bromo-2-nitroaniline 98%
3-Bromo-2-nitroaniline
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08063248
CAS Number: 7138-15-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III