Stampa…
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22139-100G OR22139-25G OR22139-500G
APOSOR22139-100GEA 45.2 EUR
APOSOR22139-100G APOSOR22139-25G APOSOR22139-500G
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid 98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₅NO₅
Peso molecolare: 183,12 g/mol
Punto di fusione: 183…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007119
CAS Number: 616-82-0
EINECS: 210-494-1