Stampa…
2,6-Dibromoaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2212-100G OR2212-25G OR2212-5G
APOSOR2212-100GEA 207 EUR
APOSOR2212-100G APOSOR2212-25G APOSOR2212-5G
2,6-Dibromoaniline 98%
2,6-Dibromoaniline
Formula: C₆H₅Br₂N
Punto di ebollizione: 262…264 °C
Punto di fusione: 79…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007638
CAS Number: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III