Stampa…
7-Acetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22118-1G OR22118-10G OR22118-5G
APOSOR22118-1GEA 65.5 EUR
APOSOR22118-1G APOSOR22118-10G APOSOR22118-5G
7-Acetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
7-Acetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Peso molecolare: 192,21 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114700
CAS Number: 22776-09-6