Stampa…
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR22114-1G OR22114-250MG
APOSOR22114-1GEA 308 EUR
APOSOR22114-1G APOSOR22114-250MG
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114693
CAS Number: 72301-65-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III