Stampa…
Pyrrolidine-2-thione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22113-1G OR22113-5G
APOSOR22113-1GEA 94.4 EUR
APOSOR22113-1G APOSOR22113-5G
Pyrrolidine-2-thione
Pyrrolidine-2-thione
Formula: C₄H₇NS
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049351
CAS Number: 2295-35-4