Stampa…
Methyl-3-formylindole-6-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-Formylindole-6-carboxylate
OR2211-1G OR2211-5G OR2211-25G
APOSOR2211-1GEA 69.8 EUR
APOSOR2211-1G APOSOR2211-5G APOSOR2211-25G
Methyl-3-formylindole-6-carboxylate 95+%
Methyl-3-formylindole-6-carboxylate
Formula: C₁₁H₉NO₃
Peso molecolare: 203,197 g/mol
Punto di fusione: 220…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00216479
CAS Number: 133831-28-4