Stampa…
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22107-1G OR22107-250MG
APOSOR22107-1GEA 130 EUR
APOSOR22107-1G APOSOR22107-250MG
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
Formula: C₆H₁₀N₄
Punto di fusione: 189…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00102150
CAS Number: 14331-56-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III