Stampa…
4-(Ethylamino)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22095-10G OR22095-1G OR22095-5G
APOSOR22095-10GEA 114 EUR
APOSOR22095-10G APOSOR22095-1G APOSOR22095-5G
4-(Ethylamino)benzoic acid
4-(Ethylamino)benzoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂
Punto di fusione: 175…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102118
CAS Number: 7409-09-8