Stampa…
Diphenylcyclopropenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, 2,3-Diphenylcycloprop-2-en-1-one, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-on, 1,2-Diphenylcyclopropen-3-one
OR22091-1G OR22091-5G OR22091-10G
APOSOR22091-1GEA 20.5 EUR
APOSOR22091-1G APOSOR22091-5G APOSOR22091-10G
Diphenylcyclopropenone
Diphenylcyclopropenone
Formula: C₁₅H₁₀O
Peso molecolare: 206,24 g/mol
Punto di fusione: 118…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001311
CAS Number: 886-38-4
EINECS: 212-948-4