4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR22090-1G
OR22090-5G
APOSOR22090-1GEA
132
EUR
APOSOR22090-1G
APOSOR22090-5G
4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol 95%
4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol
Formula:
C₁₄H₂₂O₂ Punto di fusione: 120…125 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044513 CAS Number: 5374-06-1 EINECS: 226-366-3 |