3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR22089-100G
OR22089-25G
APOSOR22089-100GEA
192
EUR
APOSOR22089-100G
APOSOR22089-25G
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
Formula:
C₁₄H₂₂O₂ Punto di ebollizione: 140…145 °C/5mmHg Punto di fusione: 95…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008819 CAS Number: 1020-31-1 |