Stampa…
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22087-25G OR22087-5G
APOSOR22087-25GEA 357 EUR
APOSOR22087-25G APOSOR22087-5G
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone 98%
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Formula: C₁₄H₂₀O₂
Peso molecolare: 220,31 g/mol
Punto di fusione: 114…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001647
CAS Number: 3383-21-9
EINECS: 222-189-0