Stampa…
4-Butylbiphenyl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Butyl-1,1'-Biphenyl
OR22067-100G OR22067-25G OR22067-500G
APOSOR22067-100GEA 26.3 EUR
APOSOR22067-100G APOSOR22067-25G APOSOR22067-500G
4-Butylbiphenyl 98%
4-Butylbiphenyl
Formula: C₁₆H₁₈
Peso molecolare: 210,32 g/mol
Punto di ebollizione: 318…319 °C
Punto di fusione: 44414 °C
Densità: 0,953 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100665
CAS Number: 37909-95-8