Stampa…
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR22056-100G OR22056-500G
APOSOR22056-100GEA 24.4 EUR
APOSOR22056-100G APOSOR22056-500G
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide 98%
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide
Formula: C₁₂H₁₀O₂S
Punto di fusione: 151…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002349
CAS Number: 2664-63-3
EINECS: 220-197-9
UN: 3261
ADR: 8,II