2,2-Dimethylglutaric acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₂O₄ Punto di ebollizione: 200 °C Punto di fusione: 86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004197 CAS Number: 681-57-2 |