Stampa…
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2',4'-Dihydroxy-2-methoxyacetophenone
OR22032-1G OR22032-500MG
APOSOR22032-1GEA 308 EUR
APOSOR22032-1G APOSOR22032-500MG
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
Formula: C₉H₁₀O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100481
CAS Number: 57280-75-8