Stampa…
3-Hydroxytyrosol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2203-25G
APOSOR2203-25GEA 787 EUR
APOSOR2203-25G
3-Hydroxytyrosol 95%
3-Hydroxytyrosol
Formula: C₈H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01320529
CAS Number: 10597-60-1