Stampa…
p-tert-Butylanisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-tert-Butylanisole, 1-(tert-Butyl)-4-methoxybenzene
OR2202-100G OR2202-25G
APOSOR2202-100GEA 203 EUR
APOSOR2202-100G APOSOR2202-25G
p-tert-Butylanisole 97%
p-tert-Butylanisole
Formula: C₁₁H₁₆O
Peso molecolare: 164,25 g/mol
Punto di ebollizione: 222 °C
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026309
CAS Number: 5396-38-3
EINECS: 226-412-2