Stampa…
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
OR22019-5G OR22019-10G
APOSOR22019-5GEA 80 EUR
APOSOR22019-5G APOSOR22019-10G
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Punto di fusione: 167…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100490
CAS Number: 7298-67-1