Stampa…
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
OR22015-1G OR22015-5G
APOSOR22015-1GEA 53.9 EUR
APOSOR22015-1G APOSOR22015-5G
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Formula: C₈H₇ClO₂
Peso molecolare: 170,5930 g/mol
Punto di fusione: 47…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00100492
CAS Number: 3226-34-4