Stampa…
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22010-1G OR22010-250MG OR22010-5G
APOSOR22010-1GEA 58 EUR
APOSOR22010-1G APOSOR22010-250MG APOSOR22010-5G
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di fusione: 129…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100636
CAS Number: 2476-29-1