Stampa…
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22002-1G OR22002-5G
APOSOR22002-1GEA 252 EUR
APOSOR22002-1G APOSOR22002-5G
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClNO
Peso molecolare: 207,660 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00093863
CAS Number: 50593-73-2