Stampa…
Isoquinoline-3-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isoquinolin-3-amine, 3-Aminoisoquinoline
OR22000-1G OR22000-10G OR22000-5G
APOSOR22000-1GEA 26.3 EUR
APOSOR22000-1G APOSOR22000-10G APOSOR22000-5G
Isoquinoline-3-amine 97%
Isoquinoline-3-amine
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,1700 g/mol
Punto di fusione: 174…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102190
CAS Number: 25475-67-6